Learn More
(2-hydroxypropyl)-bêta-cyclodextrine, masse mol. env. 1250-1480, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447795
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15447795 100 g 100g
15414047 5 g 5g
15437795 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15447795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31133.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180.05 g/mol
2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is used to enhance solubility of hydrophobic compounds by forming complex with them. This favors its usage in pharmaceutics, in the manufacturing of drugs. Beta- cyclodextrin and its methyl derivative is used to remove cholesterol from cultured cells. Many common chiral stationary phases used in high-performance liquid chromatography columns consists of beta-cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Hydroxypropyl)-β ; -cyclodextrine est utilisé pour améliorer la solubilité des composés hydrophobes en formant des complexes avec eux. Cela favorise son utilisation dans les produits pharmaceutiques, dans la fabrication de médicaments. La bêta-cyclodextrine et son dérivé méthylique sont utilisés pour éliminer le cholestérol des cellules cultivées. De nombreuses phases chirales stationnaires courantes utilisées dans les colonnes de chromatographie en phase liquide à haute performance sont composées de bêta-cyclodextrine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128446-35-5
Formule moléculaire C44H75O36
Poids moléculaire (g/mol) 1180.05
Numéro MDL MFCD00069372
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
Point de fusion 305°C
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule ≈1250 to 1480 d