Learn More
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, MedChemExpress
Description
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is a widely used drug delivery vehicle to improve the stability and bioavailability.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin |
| CAS | 128446-35-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Hydroxypropyl betadex Hydroxypropyl-β-cyclodextrin HP-β-CD |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | CO[C@@H]1[C@H](O[R])[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](CO[R])O1.[C;D2]CC(O)C.[R].[7].[R=H or] |
| Qualité | Research |
| Forme physique | Powder |
| Afficher plus |