Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Description
The most widely used modified cyclodextrin, the lipophilic cavity formed by 7 glucose units. Drug solubility in water is greatly enhanced by complexing with HBC.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin |
| CAS | 128446-35-5 |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | C44H75O36 |
| Poids de la formule | 1400 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 1180.05 |