Learn More
Acide 2-hydroxypyridine-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10516534
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10516534 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10516534 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00026DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1054483-78-1
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H16BNO3
Numéro MDL MFCD06795671
Quantité 1 g
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, amtb145, pyridin-2-ol-5-boronic acid pinacol ester
Clé InChI WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(O)C=C1
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 221.06
CID PubChem 17750253
Poids de la formule 221.06
Pourcentage de pureté 97%