Learn More
2-Hydroxypyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451878 500 g 500g
11431878 25 g 25g
11441878 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14522.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 142-08-5 | C5H5NO | 95.10 g/mol
2-Hydroxypyridine is a bifunctional catalyst for a wide variety of acylation reactions, catalyst for generating β-oxopropyl carbonates from cyclic carbonates and alcohols and in the aminolysis of a polyglutamate. It is used in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-hydroxypyridine est un catalyseur bifonctionnel dans un large éventail de réactions d’acylation, un catalyseur pour produire des carbonates de β-oxopropyl à partir d’alcools et de carbonates cycliques et dans l’aminolyse d’un polyglutamate. Il est utilisé dans la synthèse des peptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 450 g/l à 20°C, et l’éthanol, légèrement soluble dans le benzène et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-08-5
Formule moléculaire C5H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 95.10
Numéro MDL MFCD00006268
Clé InChI UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
CID PubChem 8871
ChEBI CHEBI:16540
SMILES O=C1NC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxypyridine
Point de fusion 102°C to 111°C
Densité 1.39
Point d’ébullition 280°C to 281°C
Point d’éclair 210°C (410°F)
Odeur Recognizable
Quantité 500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 105786
Informations sur la solubilité Soluble in water 450g/L @ 20°C and ethanol,slightly soluble in benzene and ether.
Nom IUPAC 1H-pyridine-2-one
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 98%