Learn More
Ester de pinacol de l’acide 2-hydroxypyrimidine-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427645 250 mg 250mg
11431600 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26976.MD
CAS: 1073354-84-3 | C10H15BN2O3 | 222.051 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073354-84-3
Formule moléculaire C10H15BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 222.051
Numéro MDL MFCD09037497
Clé InChI JRCSRFGCQSLWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 2-hydroxypyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2 1h-one
CID PubChem 44755196
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-1H-pyrimidine-2-one
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CNC(=O)N=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 201°C to 204°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 222.05
Pourcentage de pureté 95%