Learn More
R&D Systems™ 2-Hydroxysaclofen
Code produit 18075442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18075442 50 mg 50mg
18035922 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18075442 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0245/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1262.34€
    1142.40€ / 50mg
    Économisez 119.94€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective GABAB antagonist; more potent than Saclofen (Cat. No. 0246)
Selective antagonist at GABAB receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117354-64-0
Formule moléculaire C9H12ClNO4S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxysaclofen
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 265.71
Pureté >98%
Poids moléculaire 265.708