Learn More
2-hydroxythiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363206 5 g 5g
11353206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12519.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1121-24-0 | Molecular Formula: C6H6OS | Molecular Weight: 126.173 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1121-24-0
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.173
Numéro MDL MFCD00040447
Clé InChI VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
CID PubChem 70718
Nom IUPAC 2-sulfanylphénol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxythiophenol
Point de fusion 19°C
Densité 1.22
Point d’ébullition 217°C
Point d’éclair 97°C (206°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.614
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1280884
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté 97%