Learn More
2-Hydroxythiophénol, TRC
Code produit 30398785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398785 500 mg 500mg
30393400 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30398785 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH579930500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxythiophenol
CAS 1121-24-0
Formule moléculaire C6H6OS
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol, 2-Sulfanylphenol, o-Hydroxybenzenethiol, o-Hydroxythiophenol, o-Mercaptophenol
Formule InChI InChI=1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMILES Oc1ccccc1S
Nom IUPAC 2-sulfanylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 126.17
Poids de la formule 126.0139