Learn More
2-Hydroxythiophénol, TRC
Code produit 30399009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399009 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399009 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH57993050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxythiophenol
CAS 1121-24-0
Formule moléculaire C6H6OS
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol, 2-Sulfanylphenol, o-Hydroxybenzenethiol, o-Hydroxythiophenol, o-Mercaptophenol
Formule InChI InChI=1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMILES Oc1ccccc1S
Nom IUPAC 2-sulfanylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 126.17
Poids de la formule 126.0139