Learn More
2-imidazolidinéthione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10745381 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10745381 1 kg Flacon en verre 1kg
10172870 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10745381 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122030010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 96-45-7 | C3H6N2S | 102.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-45-7
Formule moléculaire C3H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 102.16
Numéro MDL MFCD00005276
Clé InChI PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-imidazolidinethione, ethylenethiourea, ethylene thiourea, 2-mercaptoimidazoline, imidazolidinethione, n,n'-ethylenethiourea, mercazin i, warecure c, rhenogran etu, mercaptoimidazoline
CID PubChem 2723650
ChEBI CHEBI:34750
Nom IUPAC imidazolidine-2-thione
SMILES S=C1NCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Imidazolidinethione
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 197.0°C to 201.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 252°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 kg
Beilstein 24, 4
Merck Index 15, 3858
Informations sur la solubilité Solubility in water: 19g/L (20°C). Other solubilities: 440g/L water (90°C), moderately soluble in methanol, ethanol, ethylene, glycol and pyridine, insoluble in acetone, ether, chloroform, benzene, and ligroin
Poids de la formule 102.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Imidazolidinethione
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.