Learn More
2-Imidazolidinethione, TRC
Code produit 18001710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001710 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18001710 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI3503001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene thiourea
CAS 96-45-7
Formule moléculaire C3 H6 N2 S
Quantité 1 g
Synonyme ETU, 2-Imidazolidinethione
Formule InChI InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES S=C1NCCN1
Nom IUPAC imidazolidine-2-thione
Poids moléculaire (g/mol) 102.16
Poids de la formule 102.0252