Learn More
2-Imidazolidinone hémihydratée, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433248 250 g 250g
11423248 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17666.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190.20 g/mol
2-Imidazolidinone hemihydrate is used as a scavenger for formaldehyde. It is utilized for removal of formaldehyde from leather, rubber and textile coating. It is also used as a raw material for the preparation of active pharmaceutical ingredients like azlocillin sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-L’hémihydrate d’imidazolidinone est utilisé comme dénaturant pour le formaldéhyde. Il est utilisé pour éliminer le formaldéhyde du cuir, du caoutchouc et des revêtements textiles. Il est également utilisé comme matière première pour la préparation d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que le sodium d’azlocilline.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121325-67-5
Formule moléculaire C6H14N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.20
Numéro MDL MFCD02662355
Clé InChI KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
CID PubChem 2723651
Nom IUPAC Imidazolidine2-one ; hydrate
SMILES O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Imidazolidinone hemihydrate
Point de fusion 55°C
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 95.10 (86.09 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%