Learn More
2-Imidazolidinone, TRC
Code produit 30397546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397546 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI350400100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Imidazolidinon
CAS 120-93-4
Formule moléculaire C3 H6 N2 O
Quantité 100 g
Synonyme Imidazolidin-2-one, Ethyleneurea
Formule InChI InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES O=C1NCCN1
Nom IUPAC imidazolidine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Poids de la formule 86.048