Learn More
2-Imidazolidone, 96 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11314152 25 g Flacon en verre 25g
11976261 250 g Flacon en verre 250g
11966261 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412270250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 120-93-4 | C3H6N2O | 86.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-93-4
Formule moléculaire C3H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00005257
Clé InChI YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-imidazolidone, 2-imidazolidinone, ethyleneurea, imidazolidinone, 2-oxoimidazolidine, ethylene urea, n,n'-ethyleneurea, 1,3-ethyleneurea, imidazolid-2-one, monoethyleneurea
CID PubChem 8453
ChEBI CHEBI:37001
Nom IUPAC imidazolidine-2-one
SMILES O=C1NCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Imidazolidone
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 131.4°C to 132.4°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 187.0°C (10.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 24,2
Merck Index 15,4955
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline