Learn More
2-Imidazolidone, 96 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Imidazolidone |
| % min. CAS | 95.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 131.4°C to 132.4°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 187.0°C (10.0 Torr) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 250 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Imidazolidone, anhydrous
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Imidazolidinone