Learn More
2-imidazolidone hémihydratée, 99+%
Code produit 10182870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10182870 25 g 25g
10132540 500 g 500g
10616512 2.5 kg 2.50kg
10341294 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10182870 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122040250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS : 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190,20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121325-67-5 , 120-93-4
Formule moléculaire C6H14N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.20
Numéro MDL MFCD02662355
Clé InChI KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
CID PubChem 2723651
Nom IUPAC Imidazolidine2-one ; hydrate
SMILES O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Imidazolidone hemihydrate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 265g/mL
Point d’ébullition >100.0°C
Point d’éclair 265°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Merck Index 14, 4914
Informations sur la solubilité Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: 1800g/L water (40°C)
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux adhérants ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement