Learn More
2-imidazolidone hémihydratée, 99+%
Codice prodotto. 10616512 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
10616512 2.5 kg 2.50kg
10182870 25 g 25g
10132540 500 g 500g
10341294 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10616512 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122040025
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS : 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190,20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121325-67-5 , 120-93-4
Formule moléculaire C6H14N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.20
Numéro MDL MFCD02662355
Clé InChI KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
CID PubChem 2723651
Nom IUPAC Imidazolidine2-one ; hydrate
SMILES O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Imidazolidone hemihydrate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 265g/mL
Point d’ébullition >100.0°C
Point d’éclair 265°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Merck Index 14, 4914
Informations sur la solubilité Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: 1800g/L water (40°C)
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux adhérants ou poudre cristalline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– À des fins de recherche uniquement
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.