Learn More
2-chlorhydrate d’iminothiolane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432959 250 mg 250mg
15422959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15432959 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60131.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.46€
    147.65€ / 250mg
    Économisez 28.81€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Réactif de modification des protéines et de réticulation, clivable par des thiols
2-Iminothiolane hydrochloride is predominantly used as an amine reactive at pH 7-10 and is also an effective thiolation reagent for polysaccharides. It is also used as a RNA-protein crosslinking reagent as well as useful in cross-linking proteins..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2-iminothiolane est principalement utilisé comme réactif aux amines à pH 7-10 et est également un réactif de thiolation efficace pour les polysaccharides. Il est utilisé comme réactif de réticulation de protéine ARN, il est également utile dans les protéines réticulées.
Solubilité
Facilement hydrosoluble
Remarques
Protéger de l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4781-83-3
Formule moléculaire C4H8ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 137.625
Numéro MDL MFCD00039013
Clé InChI ATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iminothiolane hydrochloride, 2-iminothiolane hcl, thiolan-2-imine hydrochloride, dihydrothiophen-2 3h-imine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, dihydro-, hydrochloride, traut's reagent, c4h7ns.clh, traut eo 1/4 a, 2-thiolanimine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, hydrochloride
CID PubChem 13166855
Nom IUPAC thiolan-2-imine ; chlorhydrate
SMILES C1CC(=N)SC1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iminothiolane hydrochloride
Point de fusion 190°C to 195°C
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 3620079
Informations sur la solubilité Freely soluble in water
Poids de la formule 137.63
Forme physique Poudre