Learn More
Chlorhydrate de 2-iminothiolane, TRC
Code produit 30408768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408768 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408768 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI45000010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iminothiolane, Hydrochloride
CAS 4781-83-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H7 N S . Cl H
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
SMILES Cl.N=C1CCCS1
Nom IUPAC chlorhydrate de thiolan-2-imine
Poids moléculaire (g/mol) 137.63
Poids de la formule 137.0066
Pourcentage de pureté >95