Learn More
Chlorhydrate de 2-iminothiolane, TRC
Code produit 30390554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390554 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI450000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iminothiolane, Hydrochloride
CAS 4781-83-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H7 N S . Cl H
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
SMILES Cl.N=C1CCCS1
Nom IUPAC chlorhydrate de thiolan-2-imine
Poids moléculaire (g/mol) 137.63
Poids de la formule 137.0066
Pourcentage de pureté >95