Learn More
Acide 2-indanylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332946 1 g 1g
11342946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10700.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 37868-26-1 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
2-Indanylacetic acid is the starting material in the synthesis of pentacylic core of (+)-Salvileucalin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-indanylacétique est le matériau de départ dans la synthèse du noyau pentacylique de (+)-salvileucaline.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37868-26-1
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.22
Numéro MDL MFCD00082653
Clé InChI TULDPXYHBFBRGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl acetic acid, indan-2-yl-acetic acid, 1h-indene-2-acetic acid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-2-ylacetic acid, 2,3-dihydro-1h-indene-2-acetic acid, 2-indaneacetic acid, indan-2-acetic acid, pubchem16311, indan-2-yl acetic acid
CID PubChem 5174955
Nom IUPAC acide 2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)acétique
SMILES OC(=O)CC1CC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Indanylacetic acid
Point de fusion 91°C to 93°C
Quantité 1 g
Beilstein 2616409
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 99%