Learn More
Ester pinacolique de l’acide 2-indanylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348916 250 mg 250mg
11338916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19535.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 608534-44-7 | C15H21BO2 | 244.14 g/mol
Boronic acids react with alcohols, with loss of water, to form boronic esters. With simple alcohols, the products are very susceptible to hydrolysis, but with 1,2- and 1,3-diols, the resulting cyclic boronates (1,3,2- dioxaborolanes and 1,3,2-dioxaborinanes) are stable enough to be isolated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les acides boroniques réagissent avec les alcools, avec la perte d’eau, pour former des esters boroniques. Avec les alcools simples, les produits sont très sensibles à l’hydrolyse, mais avec 1,2- et 1,3-diols, les boronates cycliques qui en résultent (1,3,2-dioxaborolanes et 1,3,2-dioxaborinanes) sont assez stables pour être isolés.
Solubilité
Difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608534-44-7
Formule moléculaire C15H21BO2
Poids moléculaire (g/mol) 244.14
Numéro MDL MFCD03788726
Clé InChI YRTKSYXHFWUPAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-indanylboronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-indanylboronicacidpinacolester, 2-indan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 24208876
Nom IUPAC 2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Indanylboronic acid pinacol ester
Indice de réfraction 1.504
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Difficult to mix in water.
Poids de la formule 244.14
Pourcentage de pureté 95%