Learn More
2-iodo-1,1,1-trifluoroéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10174240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10174240 10 mL Flacon en verre 10mL
13448418 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174240 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176080100
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 353-83-3 | C2H2F3I | 209.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 353-83-3
Formule moléculaire C2H2F3I
Poids moléculaire (g/mol) 209.94
Numéro MDL MFCD00001082
Clé InChI RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
CID PubChem 67709
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-2-iodoéthane
SMILES C(C(F)(F)F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-1, 1, 1-trifluoroethane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à rose
Densité 2.1300g/mL
Point d’ébullition 53.0°C to 55.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ICH2CF3
Indice de réfraction 1.4000 to 1.4020
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 2.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 209.94
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.