Learn More
2’-Iodo-1,1’ :3’,1″-terphényl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322659 5 g 5g
11312659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322659 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26704.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 82777-09-1 | C18H13I | 356.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82777-09-1
Formule moléculaire C18H13I
Poids moléculaire (g/mol) 356.21
Numéro MDL MFCD00185026
Clé InChI RLZYBGOJAWOQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-iodo-1,1':3',1-terphenyl, rlzybgojawoqmk-uhfffaoysa, 2'-iodo-1,1':3',1-terbenzene, 2-iodo-3-phenyl-1,1'-biphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 2'-iodo, 2'-iodo-1,1',3',1 terphenyl
CID PubChem 4078433
Nom IUPAC 2-iodo-3-phenyl-1,1'-biphenyl
SMILES IC1=C(C=CC=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Point de fusion 113°C to 116°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 356.21
Pourcentage de pureté 99%