Learn More
2-Iodo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-imidazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477915 250 mg 250mg
15424497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31846.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1047626-77-6 | C8H11IN2O | 278.093 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1047626-77-6
Formule moléculaire C8H11IN2O
Poids moléculaire (g/mol) 278.093
Numéro MDL MFCD11100955
Clé InChI UWFGOSIGMHYERY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-imidazole, 2-iodo-1-2-tetrahydropyranyl-1h-imidazole, 2-iodo-1-oxan-2-yl imidazole, 2-iodo-1-oxan-2-yl-1h-imidazole
CID PubChem 45588154
Nom IUPAC 2-iodo-1-(oxane-2-yl)imidazole
SMILES C1CCOC(C1)N2C=CN=C2I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-imidazole
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 278.09
Pourcentage de pureté 95%