Learn More
2-Iodo-1,3,5-triméthylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418296 25 g 25g
11408296 5 g 5g
11428296 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15360.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4028-63-1 | C9H11I | 246.091 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4028-63-1
Formule moléculaire C9H11I
Poids moléculaire (g/mol) 246.091
Numéro MDL MFCD00013707
Clé InChI GTPNXFKONRIHRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trimethyliodobenzene, 2-iodomesitylene, mesityl iodide, benzene, 2-iodo-1,3,5-trimethyl, iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyliodobenzene 2-iodomesitylene, iodomesitylene, jodmesitylen, mesityliodine, pubchem12601
CID PubChem 77647
Nom IUPAC 2-Iodo-1,3,5-triméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)I)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene
Point de fusion 28°C to 30°C
Quantité 25 g
Beilstein 1860064
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 246.09
Pourcentage de pureté 98%