Learn More
2-iodo-1-méthylimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448347 250 mg 250mg
15438347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51862.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37067-95-1 | C4H5IN2 | 208.002 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37067-95-1
Formule moléculaire C4H5IN2
Poids moléculaire (g/mol) 208.002
Numéro MDL MFCD00661606
Clé InChI BKRACZNEJSCZML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-iodo-1-methyl, pubchem16310, acmc-1ajih, 2-iodo-1-methyl-imidazole, 2-iodanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-iodo-1h-imidazole, 2-iodo-n-methylimidazole, 1-methyl-2-iodoimidazole, 1h-imidazole,2-iodo-1-methyl
CID PubChem 335835
Nom IUPAC 2-iodo-1-méthylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1I
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-1-methylimidazole
Point de fusion 79°C to 82°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.