Learn More
2-iodo-2-méthylpropane, 95 %, stab. avec poudre de cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327845 100 g 100g
11317845 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02786.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    166.65€ / 100g
    Économisez 18.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 558-17-8 | C4H9I | 184.02 g/mol
2-Iodo-2-methylpropane is used as a chemical reagent in organic synthesis. Further, it serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Iodo-2-méthylpropane est utilisé comme réactif chimique dans la synthèse organique. De plus, il sert d’intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et l’éther.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 558-17-8
Formule moléculaire C4H9I
Poids moléculaire (g/mol) 184.02
Numéro MDL MFCD00001068
Clé InChI ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl iodide, propane, 2-iodo-2-methyl, trimethyliodomethane, t-butyl iodide, unii-e5hy19g10p, 2-jod-2-methylpropan, sjphavimup@, tert-c4h9i, 2-iodo-2-methyl propane, 2-iodo-2-methyl-propane
CID PubChem 11206
Nom IUPAC 2-iodo-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)I
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-2-methylpropane
Note relative au nom stabilized with copper powder
Point de fusion -38°C
Densité 1.547
Point d’ébullition 99°C to 100°C
Point d’éclair 7°C (44°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.491
Quantité 100 g
Numéro UN UN2391
Beilstein 505950
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and ether.
Poids de la formule 184.02
Pourcentage de pureté 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.