Learn More
2-Iodo-3-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11426890
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11426890 5 g 5g
11416890 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11426890 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L20047.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 22282-58-2 | C6H6IN | 219.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22282-58-2
Formule moléculaire C6H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 219.03
Numéro MDL MFCD04039350
Clé InChI PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 339045
Nom IUPAC 2-iodo-3-methylpyridine
SMILES CC1=CC=CN=C1I
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-3-methylpyridine
Point d’ébullition 80°C (0.3 mmHg)
Indice de réfraction 1.625
Quantité 5 g
Beilstein 5328169
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 2-iodo-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methyl, pubchem14399, acmc-1cgxh, pyridine,2-iodo-3-methyl, 2-iodanyl-3-methyl-pyridine, 2-iodo-3-methylpyridine, 2-iodo-3-methyl pyridine
Poids de la formule 219.03
Pourcentage de pureté 97%