Learn More
2-Iodo-4,6-diméthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408377 5 g 5g
15498367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51875.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4102-54-9 | Molecular Formula: C8H10IN | Molecular Weight: 247.079 g/mol
Il est utilisé dans la synthèse des benzothiazoles par le biais de réactions à trois composantes “one-pot” catalysées par le cuivre, avec l’utilisation d’hydrosulfure de sodium comme substitut du soufre.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Il est utilisé dans la synthèse des benzothiazoles par le biais de réactions à trois composantes “one-pot” catalysées par le cuivre, avec l’utilisation d’hydrosulfure de sodium comme substitut du soufre.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents légers et oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4102-54-9
Formule moléculaire C8H10IN
Poids moléculaire (g/mol) 247.079
Numéro MDL MFCD07779005
Clé InChI ODPOIEACUVQCBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-6-iodoaniline, 2-iodo-4,6-di-methylaniline, benzenamine,2-iodo-4,6-dimethyl
CID PubChem 14040290
Nom IUPAC 2-iodo-4,6-diméthylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)I)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
Point de fusion 64°C to 65°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 247.08
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement