Learn More
2-Iodo-4,6-diméthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498367 1 g 1g
15408377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51875.03
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 4102-54-9 | Molecular Formula: C8H10IN | Molecular Weight: 247.079 g/mol
Il est utilisé dans la synthèse des benzothiazoles par le biais de réactions à trois composantes “one-pot” catalysées par le cuivre, avec l’utilisation d’hydrosulfure de sodium comme substitut du soufre.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Il est utilisé dans la synthèse des benzothiazoles par le biais de réactions à trois composantes “one-pot” catalysées par le cuivre, avec l’utilisation d’hydrosulfure de sodium comme substitut du soufre.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents légers et oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4102-54-9
Formule moléculaire C8H10IN
Poids moléculaire (g/mol) 247.079
Numéro MDL MFCD07779005
Clé InChI ODPOIEACUVQCBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-6-iodoaniline, 2-iodo-4,6-di-methylaniline, benzenamine,2-iodo-4,6-dimethyl
CID PubChem 14040290
Nom IUPAC 2-iodo-4,6-diméthylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)I)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
Point de fusion 64°C to 65°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 247.08
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
RUO– À des fins de recherche uniquement