Learn More
2-Iodo-4-nitrotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477034 5 g 5g
11487034 25 g 25g
11497034 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477034 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21491.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 7745-92-8 | C7H6INO2 | 263.03 g/mol
2-Iodo-4-nitrotoluene is used as a pharmaceutical intermediate, chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-iodo-4-nitrotoluène est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7745-92-8
Formule moléculaire C7H6INO2
Poids moléculaire (g/mol) 263.03
Numéro MDL MFCD00024329
Clé InChI BUQSRXQJUZTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-4-nitrotoluene, benzene, 2-iodo-1-methyl-4-nitro, 2-iodo-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem3957, acmc-209pa2, toluene, 2-iodo-4-nitro, timtec-bb sbb005821
CID PubChem 82188
Nom IUPAC 2-iodo-1-méthyl-4-nitrobenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1I)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-4-nitrotoluene
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene.
Poids de la formule 263.03
Pourcentage de pureté 97%