Learn More
2-Iodo-4 -(trifluorométhyl)aniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425337 250 g 250g
11405337 10 g 10g
11415337 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22691.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 163444-17-5 | C7H5F3IN | 287.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 163444-17-5
Formule moléculaire C7H5F3IN
Poids moléculaire (g/mol) 287.02
Numéro MDL MFCD02683097
Clé InChI UKKWTZPXYIYONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-iodo-4-trifluoromethyl aniline, 4-trifluoromethyl-2-iodobenzenamine, benzenamine, 2-iodo-4-trifluoromethyl, 2-iodo-4-trifluoromethyl benzenamine, pubchem1632, acmc-209dpp, intermediates-zcf02228, ksc910s3b, 3-iodo-4-aminobenzotrifluoride
CID PubChem 2783322
Nom IUPAC 2-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=C(I)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 49°C to 52°C
Quantité 250 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 287.02
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.