Learn More
2-iodo-5-méthylthiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11956841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11956841 1 g 1g
11966841 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11956841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439270010
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 16494-36-3 | C5H5IS | 224.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16494-36-3
Formule moléculaire C5H5IS
Poids moléculaire (g/mol) 224.06
Numéro MDL MFCD00022492
Clé InChI NAZNQEXKAPLVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2-iodo-5-methyl, pubchem7417, acmc-1bs6v, 2-iodo-5-methyl-thiophene, 2-iodo-5-methyl thiophene, bidd:gt0402, 2-iodo-5-methylthiophene
CID PubChem 140096
Nom IUPAC 2-iodo-5-méthylthiophène
SMILES CC1=CC=C(I)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-5-methylthiophene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -25°C to 28°C
Couleur Orange-rouge à jaune
Densité 1.8520g/mL
Point d’ébullition 81°C to 83°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.852
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodo-5-methylthiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.