Learn More
2-Iodo-5-nitropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11406190 1 g 1g
11416190 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11406190 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27103.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 28080-54-8 | C5H3IN2O2 | 249.995 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28080-54-8
Formule moléculaire C5H3IN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 249.995
Numéro MDL MFCD05863241
Clé InChI SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 819492
Nom IUPAC 2-iodo-5-nitropyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-5-nitropyridine
Point de fusion 163°C to 168°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 6-iodo-3-nitropyridine, acmc-20alyk, pubchem6575, 5-nitro-2-iodopyridine, pyridine,2-iodo-5-nitro, 2-iodanyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-nitro, 2-iodo-5-nitropyridine
Poids de la formule 249.98
Pourcentage de pureté 97%