Learn More
2-Iodo-5-(trifluorométhyle)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480769 5 g 5g
15490769 250 mg 250mg
15470769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63848.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100366-75-4 | C6H3F3IN | 273.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100366-75-4
Formule moléculaire C6H3F3IN
Poids moléculaire (g/mol) 273.00
Numéro MDL MFCD08741351
Clé InChI WSEVWIIOEQZEOU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22147841
Nom IUPAC 2-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 2-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-iodopyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl, pubchem16308, acmc-1c5wh, 2-iodanyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-iodo-5-trifluoromethyl
Poids de la formule 272.99
Pourcentage de pureté 96%