Learn More
Acide 2-iodo-6-méthylbenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Iodo-6-methylbenzoic Acid |
| CAS | 54811-50-6 |
| Formule moléculaire | C8H7IO2 |
| Quantité | 200 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1cccc(I)c1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-iodo-6-méthylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 262.04 |
| Poids de la formule | 261.9491 |