Learn More
2-iodoacétamide, 98 %, stab. avec env. 5-8 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11487736
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11487736 100 g 100g
11467736 5 g 5g
11477736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11487736 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14715.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 144-48-9 | C2H4INO | 184.964 g/mol
Alkylating agent used in peptide mapping because it covalently binds with the thiols in cysteine to prevent disulfide bond formation2-Iodoacetamide is used as an electrophile for covalent modification of nucleophilic residues on proteins such as cysteine, methionine and histidine. It is used to bind with thiol group of cysteine, thereby it protects the formation disulfide bonds. It is involved as an inhibitor of deubiquitinase enzymes (DUBs). Further, it acts as an alkylating sulfhydryl reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agent alkylant utilisé dans la cartographie des peptides parce qu’il se lie de façon covalente aux thiols de la cystéine pour prévenir la formation de liaisons disulfure. Le 2-iodoacétamide est utilisé comme électrophile pour la modification covalente des résidus nucléophiles sur des protéines comme la cystéine, la méthionine et l’histidine. Il est utilisé pour se lier au groupe thiol de la cystéine, il protège ainsi les liaisons disulfure de formation. Il est utilisé comme inhibiteur des enzymes deubiquitinase (DUB). De plus, il agit comme un réactif alkylant sulfhydryle.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylformamide et l’éthanol. Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à la lumière et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144-48-9
Formule moléculaire C2H4INO
Poids moléculaire (g/mol) 184.964
Numéro MDL MFCD00008028
Clé InChI PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
CID PubChem 3727
Nom IUPAC 2-iodoacétamide
SMILES C(C(=O)N)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Iodoacetamide
Note relative au nom stabilized with ≈5 to 8% water
Point de fusion 92°C to 95°C (dried)
Plage de pourcentage du dosage 98%, stabilized with ca 5% water
Odeur Characteristic
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1739080
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl formamide and ethanol. Slightly soluble in methanol.
Poids de la formule 184.96
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Iodoacetamide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoacetamide