Learn More
2-Iodoacétate, TRC
Code produit 30007345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007345 2.5 g 2.50g
30006153 10 g 10g
30012354 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI6855052.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-48-9
Formule moléculaire C2H4INO
Poids moléculaire (g/mol) 184.96
Synonyme 2-Iodoacetamide (ACI), Acetamide, iodo- (6CI), Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, α-Iodoacetamide, Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, alpha-Iodoacetamide
Nom IUPAC 2-iodoacétamide
SMILES NC(=O)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodoacetamide
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Poids de la formule 184.9338