Learn More
2’-iodoacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Iodoacetophenone |
| Densité | 1.746 |
| Point d’ébullition | 139°C to 140°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | 103°C (218°F) |
| Indice de réfraction | 1.618 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2325078 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 246.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |