Learn More
2-iodoaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359599 5 g 5g
11369599 25 g 25g
11414364 50 g 50g
11379599 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11359599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13059.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 615-43-0 | C6H6IN | 219.03 g/mol
2-Iodoaniline is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-iodoaniline est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-43-0
Formule moléculaire C6H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 219.03
Numéro MDL MFCD00007680
Clé InChI UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
CID PubChem 11995
Nom IUPAC 2-iodoaniline
SMILES NC1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodoaniline
Point de fusion 53°C to 57°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2204899
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 219.03
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodoaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoaniline