Learn More
2-Iodoaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Iodoaniline |
| CAS | 615-43-0 |
| Formule moléculaire | C6H6IN |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminophenyl Iodide, 2-Iodoaniline, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, NSC 34544, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1I |
| Nom IUPAC | 2-iodoaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.02 |
| Poids de la formule | 218.9545 |