Learn More
2-Iodoanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449422 25 g 25g
11459422 100 g 100g
11469422 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449422 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10150.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 529-28-2 | C7H7IO | 234.036 g/mol
2-Iodoanisole has been used in palladium/copper-catalyzed synthesis of o-(1-alkynyl)anisoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Iodoanisole a été utilisé dans la synthèse catalysée par le palladium/cuivre des anisoles o-(1-alkynyl).
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme et de l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-28-2
Formule moléculaire C7H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 234.036
Numéro MDL MFCD00001039
Clé InChI DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodoanisole, o-iodoanisole, benzene, 1-iodo-2-methoxy, iodoanisole, 2-methoxyiodobenzene, o-anisyl iodide, 2-iodophenol methyl ether, anisole, o-iodo, 2-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-2-methoxy-benzene
CID PubChem 68257
ChEBI CHEBI:16355
Nom IUPAC 1-iodo-2-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodoanisole
Densité 1.8
Point d’ébullition 240°C to 242°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.622
Quantité 25 g
Beilstein 1860243
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5028
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform and diethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 234.04
Pourcentage de pureté 99%