Learn More
2-Iodoanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Iodoanisole has been used in palladium/copper-catalyzed synthesis of o-(1-alkynyl)anisoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Iodoanisole a été utilisé dans la synthèse catalysée par le palladium/cuivre des anisoles o-(1-alkynyl).
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme et de l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 2-Iodoanisole |
| Densité | 1.8 |
| Point d’ébullition | 240°C to 242°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.622 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1860243 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,5028 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with alcohol,chloroform and diethyl ether. Insoluble in water. |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.