Learn More
2-Iodobenzénamine-d4, TRC
Code produit 30394332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394332 25 mg 25mg
30394179 50 mg 50mg
30390144 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30394332 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI69383725MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobenzenamine-d4
Formule moléculaire C6 D4 H2 I N
Quantité 25 mg
Synonyme 1-Amino-2-iodobenzene-d4, 2-Aminophenyl Iodide-d4, 2-Iodoaniline-d4, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine-d4, NSC 34544-d4, o-Aminoiodobenzene-d4, o-Iodoaniline-d4
Formule InChI InChI=1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(I)c(N)c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétradeutéro-6-iodoaniline
Poids moléculaire (g/mol) 223.048
Poids de la formule 222.98