Learn More
Acide 2-iodobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483204 25 g 25g
11493204 100 g 100g
11403214 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483204 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10563.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248.019 g/mol
Reagent for detection of sulfhydryl groups in proteins2-Iodobenzoic acid acts as a precursor in the preparation of 2-Iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane, which finds application as an oxidizing agent in synthetic chemistry. It is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le réactif de détection des groupes sulfhydryles dans l’acide 2-iodobenzoïque des protéines agit comme précurseur dans l’élaboration de l’acide 2-iodoxybenzoïque (IBX) et du parodoninane Dess-Martin, qui trouve des débouchés agent oxydant en chimie synthétique. Il est également utilisé dans la réaction Suzuki.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-67-5
Formule moléculaire C7H5IO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.019
Numéro MDL MFCD00002419
Clé InChI CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
CID PubChem 6941
ChEBI CHEBI:287979
Nom IUPAC Acide 2-iodobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobenzoic acid
Point de fusion 160°C to 164°C
Densité 2.25
Quantité 25 g
Beilstein 1861406
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5030
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol
Poids de la formule 248.02
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodobenzoic acid