Learn More
Acide 2-iodobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10456930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10456930 25 g Flacon en plastique -
10657082 100 g Flacon en plastique 100g
11692739 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10456930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122340250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-67-5
Formule moléculaire C7H5IO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.01
Clé InChI CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
CID PubChem 6941
ChEBI CHEBI:287979
Nom IUPAC Acide 2-iodobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobenzoic acid
Point de fusion 161.0°C to 163.0°C
Couleur Marron-orange à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire IC6H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09,363
Fieser 01,506
Merck Index 15,5074
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 248.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.