Learn More
Acide 2-iodobenzoïque, TRC
Code produit 30404083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404083 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404083 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI6895505G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobenzoic Acid
CAS 88-67-5
Formule moléculaire C7H5IO2
Quantité 5 g
Synonyme Benzoic acid, 2-iodo-, Benzoic acid, o-iodo- (6CI,8CI), 2-Iodobenzoic acid, 2-Carboxyphenyl iodide, NSC 3772, o-Iodobenzoic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1I
Nom IUPAC Acide 2-iodobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 248.02
Poids de la formule 247.9334