Learn More
2-iodobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10754164 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10754164 1 g Flacon en verre 1g
10320424 5 g Flacon en verre 5g
10550744 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10754164 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391800010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4387-36-4 | C7H4IN | 229.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4387-36-4
Poids moléculaire (g/mol) 229.02
Numéro MDL MFCD00079761
Clé InChI JDDAFHUEOVUDFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyano-2-iodobenzene, benzonitrile, 2-iodo, o-iodobenzonitrile, 2-iodobenzenecarbonitrile, iodobenzonitrile, 2-cyanoiodobenzene, pubchem3932, acmc-209jvq, 2-iodobenzonitrile, ksc235m8d
CID PubChem 2759358
Nom IUPAC 2-iodobenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobenzonitrile
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54°C
Couleur Jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4IN
Formule linéaire IC6H4CN
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 229.02
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.